Ácido (3-clorofenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-3-clorofenilborano
OR6642-100G OR6642-500G
APOSOR6642-100GEA 81.2 EUR
APOSOR6642-100G APOSOR6642-500G
Ácido (3-clorofenil)metabórico 98%
Ácido (3-clorofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BClO₂
Pto. de fusión: 180…189 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00161354
Núm. CAS: 63503-60-6