Ácido (4-clorofenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-clorofenilborano
OR6643-100G OR6643-25G OR6643-500G
APOSOR6643-100GEA 84.1 EUR
APOSOR6643-100G APOSOR6643-25G APOSOR6643-500G
Ácido (4-clorofenil)metabórico 98%
Ácido (4-clorofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BClO₂
MW: 156.38 g/mol
Pto. de fusión: 284…289 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039137
Núm. CAS: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5