N-Fenil-o-fenilendiamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Aminodifenilamina, N-(2-Aminofenil)anilina
OR6646-100G OR6646-25G OR6646-10G
APOSOR6646-100GEA 88.6 EUR
APOSOR6646-100G APOSOR6646-25G APOSOR6646-10G
N-Fenil-o-fenilendiamina 98%
N-Fenil-o-fenilendiamina
Formula: C₁₂H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007685
Núm. CAS: 534-85-0