2-Benciloxianilina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Benzyloxy)aniline
OR6647-25G OR6647-5G
APOSOR6647-25GEA 102 EUR
APOSOR6647-25G APOSOR6647-5G
2-Benciloxianilina
2-Benciloxianilina
Formula: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Pto. Ebullición: 113 °C/0,075mmHg
Pto. de fusión: 35…39 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093873
Núm. CAS: 20012-63-9