7-Metilindol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6655-25G OR6655-100G
APOSOR6655-25GEA 56.7 EUR
APOSOR6655-25G APOSOR6655-100G
7-Metilindol
7-Metilindol
Formula: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Pto. Ebullición: 266 °C
Pto. de fusión: 80…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005684
Núm. CAS: 933-67-5
EINECS: 213-270-1