4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbaldehyde

OR6659-1G OR6659-250MG OR6659-5G
APOSOR6659-1GEA 24.8 EUR
APOSOR6659-1G APOSOR6659-250MG APOSOR6659-5G
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Formula: C₅H₄ClN₃O
MW: 157,557 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03789626
Núm. CAS: 14160-93-1
EINECS: 238-005-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR