Methyl (2E)-pent-2-enoate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl trans-2-pentenoate, (E)-Methyl pent-2-enoate
OR6667-25G OR6667-5G
APOSOR6667-25GEA 314 EUR
APOSOR6667-25G APOSOR6667-5G
Methyl (2E)-pent-2-enoate
Methyl (2E)-pent-2-enoate
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114,144 g/mol
Pto. Ebullición: 142…145 °C
Pto. de inflamación: 16–26 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00137611
Núm. CAS: 15790-88-2
UN: 1993
ADR: 3,II