2-Iodobenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6669-1G OR6669-5G
APOSOR6669-1GEA 29 EUR
APOSOR6669-1G APOSOR6669-5G
2-Iodobenzaldehído
2-Iodobenzaldehído
Formula: C₇H₅IO
MW: 232,02 g/mol
Pto. Ebullición: 102 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 36…37 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039570
Núm. CAS: 26260-02-6