4-(Phenylsulphanyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6679-1G OR6679-5G OR6679-250MG
APOSOR6679-1GEA 92.8 EUR
APOSOR6679-1G APOSOR6679-5G APOSOR6679-250MG
4-(Phenylsulphanyl)aniline
4-(Phenylsulphanyl)aniline
Formula: C₁₂H₁₁NS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00094027
Núm. CAS: 1135-14-4