4-Benzyloxyaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6680-100G OR6680-25G
APOSOR6680-100GEA 194 EUR
APOSOR6680-100G APOSOR6680-25G
4-Benzyloxyaniline 98%
4-Benzyloxyaniline
Formula: C₁₃H₁₃NO
Pto. de fusión: 45…46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025318
Núm. CAS: 6373-46-2