4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6685-25G OR6685-5G OR6685-100G
APOSOR6685-25GEA 29 EUR
APOSOR6685-25G APOSOR6685-5G APOSOR6685-100G
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅IN₂
Pto. de fusión: 59…64 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05663860
Núm. CAS: 39806-90-1