5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6687-1G OR6687-25G OR6687-5G
APOSOR6687-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6687-1G APOSOR6687-25G APOSOR6687-5G
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Formula: C₆H₇BrN₂O₂
Pto. de fusión: 62…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038016
Núm. CAS: 56686-16-9