6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]nicotinic acid
OR6689-10G OR6689-1G OR6689-5G
APOSOR6689-10GEA 696 EUR
APOSOR6689-10G APOSOR6689-1G APOSOR6689-5G
6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]pyridine-3-carboxylic acid 95%
6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₆N₂O₂
MW: 220,27 g/mol
Pto. de fusión: 198…205 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01319352
Núm. CAS: 387350-41-6