(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-BINOL, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol
OR6692-100G
OR6692-250G
OR6692-10G
APOSOR6692-100GEA
87
EUR
APOSOR6692-100G
APOSOR6692-250G
APOSOR6692-10G
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol 97%
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol
Formula:
C₂₀H₁₄O₂ Pto. de fusión: 208…211 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004068 Núm. CAS: 18531-94-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |