4,4'-Diiodobifenilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4'-Diiodo-1,1'-biphenyl
OR6696-100G OR6696-25G
APOSOR6696-100GEA 215 EUR
APOSOR6696-100G APOSOR6696-25G
4,4'-Diiodobifenilo 98%
4,4'-Diiodobifenilo
Formula: C₁₂H₈I₂
MW: 406 g/mol
Pto. de fusión: 201…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001057
Núm. CAS: 3001-15-8
EINECS: 221-080-5
UN: 3152
ADR: 9,II