Cloruro de ciclopentanocarbonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6700-100G OR6700-25G OR6700-5G
APOSOR6700-100GEA 380 EUR
APOSOR6700-100G APOSOR6700-25G APOSOR6700-5G
Cloruro de ciclopentanocarbonilo 98%
Cloruro de ciclopentanocarbonilo
Formula: C₆H₉ClO
Pto. Ebullición: 161…162 °C
Densidad: 1,091 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001370
Núm. CAS: 4524-93-0
EINECS: 224-856-1
UN: 2920
ADR: 8+3,II