4-Cloroindol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR6700T-1G
OR6700T-25G
OR6700T-5G
APOSOR6700T-1GEA
21.9
EUR
APOSOR6700T-1G
APOSOR6700T-25G
APOSOR6700T-5G
4-Cloroindol
4-Cloroindol
Formula:
C₈H₆ClN Pto. Ebullición: 129…130 °C/4mmHg Densidad: 1,259 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 113 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005665 Núm. CAS: 25235-85-2 EINECS: 246-747-8 |