2-Bromo-5-clorobenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6701-100G OR6701-25G OR6701-500G
APOSOR6701-100GEA 0 EUR
APOSOR6701-100G APOSOR6701-25G APOSOR6701-500G
2-Bromo-5-clorobenzaldehído
2-Bromo-5-clorobenzaldehído
Formula: C₇H₄BrClO
Pto. de fusión: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00462870
Núm. CAS: 174265-12-4