5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR6702-100G
OR6702-25G
OR6702-5G
APOSOR6702-100GEA
88.6
EUR
APOSOR6702-100G
APOSOR6702-25G
APOSOR6702-5G
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Formula:
C₇H₄BrClO Pto. de fusión: 56…58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08445659 Núm. CAS: 189628-37-3 |