2,3-Dimetilbenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6703-100G OR6703-25G
APOSOR6703-100GEA 221 EUR
APOSOR6703-100G APOSOR6703-25G
2,3-Dimetilbenzaldehído
2,3-Dimetilbenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Pto. Ebullición: 86…88 °C/10mmHg
Densidad: 1,029 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798004
Núm. CAS: 5779-93-1