3-Hidroxibenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: m-Hidroxibenzonitrilo
OR6704-25G OR6704-5G OR6704-1G
APOSOR6704-25GEA 45.1 EUR
APOSOR6704-25G APOSOR6704-5G APOSOR6704-1G
3-Hidroxibenzonitrilo
3-Hidroxibenzonitrilo
Formula: C₇H₅NO
MW: 119,12 g/mol
Pto. de fusión: 78…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002252
Núm. CAS: 873-62-1
EINECS: 212-845-4