2-Bromo-5-clorobenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR6705-25G
OR6705-5G
APOSOR6705-25GEA
29
EUR
APOSOR6705-25G
APOSOR6705-5G
2-Bromo-5-clorobenzonitrilo
2-Bromo-5-clorobenzonitrilo
Formula:
C₇H₃BrClN Pto. de fusión: 138…139 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08445660 Núm. CAS: 57381-37-0 |