α-3-Dibromotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)benzene
OR6706-100G OR6706-25G OR6706-5G
APOSOR6706-100GEA 0 EUR
APOSOR6706-100G APOSOR6706-25G APOSOR6706-5G
α-3-Dibromotolueno 97%
α-3-Dibromotolueno
Formula: C₇H₆Br₂
Pto. Ebullición: 128…130 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 40…42 °C
Densidad: 1,56 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000176
Núm. CAS: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
UN: 3261
ADR: 8,II