α-Cloro-2-metil-3-nitrotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR6708-100G
OR6708-25G
OR6708-5G
APOSOR6708-100GEA
600
EUR
APOSOR6708-100G
APOSOR6708-25G
APOSOR6708-5G
α-Cloro-2-metil-3-nitrotolueno
α-Cloro-2-metil-3-nitrotolueno
Formula:
C₈H₈ClNO₂ MW: 185.61 g/mol Pto. de fusión: 43…46 °C Pto. de inflamación: 113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007165 Núm. CAS: 60468-54-4 EINECS: 262-249-3 UN: 3261 ADR: 8 II |