2,6-Dicloro-p-cresol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,6-Dichloro-4-methylphenol
OR6709-1G
OR6709-25G
OR6709-5G
APOSOR6709-1GEA
26.1
EUR
APOSOR6709-1G
APOSOR6709-25G
APOSOR6709-5G
2,6-Dicloro-p-cresol
2,6-Dicloro-p-cresol
Formula:
C₇H₆Cl₂O Pto. Ebullición: 231 °C Pto. de fusión: 33…39 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134679 Núm. CAS: 2432-12-4 EINECS: 219-402-4 |