Cloruro de 4-cloro-3-nitrobenzoilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6710-1G OR6710-5G OR6710-10G
APOSOR6710-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6710-1G APOSOR6710-5G APOSOR6710-10G
Cloruro de 4-cloro-3-nitrobenzoilo
Cloruro de 4-cloro-3-nitrobenzoilo
Formula: C₇H₃Cl₂NO₃
Pto. de fusión: 47…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035743
Núm. CAS: 38818-50-7
EINECS: 254-133-6
UN: 3261
ADR: 8,II