Ácido 3-cloroisonicotinico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloropyridine-4-carboxylic acid
OR6711-100G OR6711-25G OR6711-5G
APOSOR6711-100GEA 329 EUR
APOSOR6711-100G APOSOR6711-25G APOSOR6711-5G
Ácido 3-cloroisonicotinico
Ácido 3-cloroisonicotinico
Formula: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Pto. de fusión: 227…231 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094685
Núm. CAS: 88912-27-0