Ácido 4-cloronicotinico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 4-Chloropyridine-3-carboxylic acid
OR6712-100G OR6712-25G OR6712-5G
APOSOR6712-100GEA 261 EUR
APOSOR6712-100G APOSOR6712-25G APOSOR6712-5G
Ácido 4-cloronicotinico 99%
Ácido 4-cloronicotinico
Formula: C₆H₄ClNO₂
Pto. de fusión: 139…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128860
Núm. CAS: 10177-29-4