2,6-Dicloro-3-iodopiridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6713-10G
APOSOR6713-10GEA 17.6 EUR
APOSOR6713-10G
2,6-Dicloro-3-iodopiridina 95%
2,6-Dicloro-3-iodopiridina
Formula: C₅H₂Cl₂IN
MW: 273,88 g/mol
Pto. de fusión: 74…79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094686
Núm. CAS: 148493-37-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III