5,6-Dimetilbencimidazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5,6-Dimetil-1H-bencimidazol
OR6715-100G OR6715-500G
APOSOR6715-100GEA 56.7 EUR
APOSOR6715-100G APOSOR6715-500G
5,6-Dimetilbencimidazol
5,6-Dimetilbencimidazol
Formula: C₉H₁₀N₂
Pto. de fusión: 202…206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005603
Núm. CAS: 582-60-5
EINECS: 209-488-1