Cloruro de 4-iodobenzoilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: p-Iodobenzoyl chloride
OR6727-100G OR6727-250G OR6727-25G
APOSOR6727-100GEA 109 EUR
APOSOR6727-100G APOSOR6727-250G APOSOR6727-25G
Cloruro de 4-iodobenzoilo 97%
Cloruro de 4-iodobenzoilo
Formula: C₇H₄ClIO
MW: 266,47 g/mol
Pto. Ebullición: 120…121 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 61…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001058
Núm. CAS: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
UN: 3261
ADR: 8,II