(4-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl)methanamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR6730-1G
OR6730-250MG
OR6730-5G
APOSOR6730-1GEA
109
EUR
APOSOR6730-1G
APOSOR6730-250MG
APOSOR6730-5G
(4-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl)methanamine 97%
(4-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl)methanamine
Formula:
C₁₁H₁₆N₂ Pto. de fusión: 47…50 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04971090 Núm. CAS: 114365-04-7 UN: 3259 ADR: 8,III |