trans-4-Hidroxi-L(-)-prolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-Hyp-OH, (S)-(-)-trans-4-Hidroxiprolina, L(-)-trans-4-Hidroxiprolina
OR6733-100G OR6733-500G OR6733-25G
APOSOR6733-100GEA 21.9 EUR
APOSOR6733-100G APOSOR6733-500G APOSOR6733-25G
trans-4-Hidroxi-L(-)-prolina
trans-4-Hidroxi-L(-)-prolina
Formula: C₅H₉NO₃
MW: 131,13 g/mol
Pto. de fusión: 270…273 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064320
Núm. CAS: 51-35-4
EINECS: 200-091-9