(±)-β-Methylphenethylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Phenylpropylamine
OR6734-1G OR6734-25G OR6734-5G
APOSOR6734-1GEA 77 EUR
APOSOR6734-1G APOSOR6734-25G APOSOR6734-5G
(±)-β-Methylphenethylamine 98%
(±)-β-Methylphenethylamine
Formula: C₉H₁₃N
Pto. Ebullición: 82…84 °C/10mmHg
Densidad: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008144
Núm. CAS: 582-22-9
UN: 2735
ADR: 8,III