4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6740-1G OR6740-250MG OR6740-5G
APOSOR6740-1GEA 219 EUR
APOSOR6740-1G APOSOR6740-250MG APOSOR6740-5G
4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₁₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772862
Núm. CAS: 471929-86-9
UN: 2735
ADR: 8,III