4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6745-1G OR6745-10G OR6745-5G
APOSOR6745-1GEA 149 EUR
APOSOR6745-1G APOSOR6745-10G APOSOR6745-5G
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
Formula: C₁₁H₉NO₂S
MW: 219.26 g/mol
Pto. de fusión: 263…268 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02225088
Núm. CAS: 294620-60-3