Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 5-(thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate, 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylic acid Ethyl ester
OR6758-1G OR6758-5G
APOSOR6758-1GEA 168 EUR
APOSOR6758-1G APOSOR6758-5G
Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate 97%
Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223,25 g/mol
Pto. de fusión: 48…51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02090509
Núm. CAS: 90924-54-2