2,3-Dihydro-1-(methylsulphonyl)-(1H)-indole-5-amine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Amino-1-(methylsulphonyl)indoline
OR6776-1G OR6776-250MG
APOSOR6776-1GEA 94.5 EUR
APOSOR6776-1G APOSOR6776-250MG
2,3-Dihydro-1-(methylsulphonyl)-(1H)-indole-5-amine 95+%
2,3-Dihydro-1-(methylsulphonyl)-(1H)-indole-5-amine
Formula: C₉H₁₂N₂O₂S
Pto. de fusión: 115…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01319362
Núm. CAS: 299921-01-0