4-Biphenylmethyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6777-1G OR6777-25G OR6777-5G
APOSOR6777-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6777-1G APOSOR6777-25G APOSOR6777-5G
4-Biphenylmethyl chloride
4-Biphenylmethyl chloride
Formula: C₁₃H₁₁Cl
Pto. de fusión: 71…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000917
Núm. CAS: 1667-11-4