3-Bromosalicilaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-2-hidroxibenzaldehído
OR6778-25G OR6778-5G OR6778-100G
APOSOR6778-25GEA 119 EUR
APOSOR6778-25G APOSOR6778-5G APOSOR6778-100G
3-Bromosalicilaldehído 98%
3-Bromosalicilaldehído
Formula: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Pto. de fusión: 53…57 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016587
Núm. CAS: 1829-34-1