3-Nitro-o-fenilendiamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Nitrobenzene-1,2-diamine, 3-Nitro-1,2-phenylenediamine
OR6780-1G OR6780-5G OR6780-10G OR6780-25G
APOSOR6780-1GEA 27.7 EUR
APOSOR6780-1G APOSOR6780-5G APOSOR6780-10G APOSOR6780-25G
3-Nitro-o-fenilendiamina 97%
3-Nitro-o-fenilendiamina
Formula: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Pto. de fusión: 156…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007722
Núm. CAS: 3694-52-8
EINECS: 223-013-5