(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6781-100G OR6781-25G OR6781-5G
APOSOR6781-100GEA 423 EUR
APOSOR6781-100G APOSOR6781-25G APOSOR6781-5G
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 97%
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₅ClN₂O
MW: 250.7240 g/mol
Pto. de fusión: 254 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00137741
Núm. CAS: 52068-30-1