5-Bromo-1,2,3-trimetoxibenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3,4,5-trimetoxibenceno
OR6783-100G
APOSOR6783-100GEA 208 EUR
APOSOR6783-100G
5-Bromo-1,2,3-trimetoxibenceno 98%
5-Bromo-1,2,3-trimetoxibenceno
Formula: C₉H₁₁BrO₃
MW: 247,09 g/mol
Pto. de fusión: 78…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017169
Núm. CAS: 2675-79-8
EINECS: 220-223-9