(4-Iodofenil)acetonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Iodophenyl)acetonitrile, 4-Iodobenzyl cyanide, 4-Iodophenylacetonitrile
OR6785-1G OR6785-25G OR6785-5G OR6785-100G
APOSOR6785-1GEA 17.6 EUR
APOSOR6785-1G APOSOR6785-25G APOSOR6785-5G APOSOR6785-100G
(4-Iodofenil)acetonitrilo 98%
(4-Iodofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₆IN
Pto. de fusión: 53…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060306
Núm. CAS: 51628-12-7