Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6787-25G OR6787-5G
APOSOR6787-25GEA 79.9 EUR
APOSOR6787-25G APOSOR6787-5G
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Formula: C₉H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 234…243 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00182671
Núm. CAS: 6232-11-7