2-Pyrid-3-ylbenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Pyridin-3-yl)benzoic acid
OR6788-1G OR6788-250MG
APOSOR6788-1GEA 261 EUR
APOSOR6788-1G APOSOR6788-250MG
2-Pyrid-3-ylbenzoic acid 97%
2-Pyrid-3-ylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,2054 g/mol
Pto. de fusión: 187,5…188.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426511
Núm. CAS: 134363-45-4