1-Methyl-1H-indol-5-ylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6792-1G OR6792-500MG OR6792-5G
APOSOR6792-1GEA 29 EUR
APOSOR6792-1G APOSOR6792-500MG APOSOR6792-5G
1-Methyl-1H-indol-5-ylamine 97%
1-Methyl-1H-indol-5-ylamine
Formula: C₉H₁₀N₂
Pto. de fusión: 101…104 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03839873
Núm. CAS: 102308-97-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III