3-Pyrrolidin-1-ylphenylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Pyrrolidin-1-yl)aniline
OR6795-10G OR6795-5G
APOSOR6795-10GEA 434 EUR
APOSOR6795-10G APOSOR6795-5G
3-Pyrrolidin-1-ylphenylamine 97%
3-Pyrrolidin-1-ylphenylamine
Formula: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05259334
Núm. CAS: 115833-93-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III