2-Propylvaleryl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6808-25G OR6808-5G
APOSOR6808-25GEA 331 EUR
APOSOR6808-25G APOSOR6808-5G
2-Propylvaleryl chloride 98%
2-Propylvaleryl chloride
Formula: C₈H₁₅ClO
Pto. Ebullición: 68…70 °C/10mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051446
Núm. CAS: 2936-08-5
UN: 3265
ADR: 8,II