2-Piridiltiourea 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (2-Pyridyl)thiourea, 1-(2-Pyridyl)-2-thiourea, 1-(Pyridin-2-yl)thiourea
OR6811-25G OR6811-5G
APOSOR6811-25GEA 130 EUR
APOSOR6811-25G APOSOR6811-5G
2-Piridiltiourea 98%
2-Piridiltiourea
Formula: C₆H₇N₃S
MW: 153,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041227
Núm. CAS: 14294-11-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III